Tlačiť
p-Cymen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W235601-1KG-K W235601-20KG-K W235601-8KG-K
SIALW235601-1KG-KEA 81.83 EUR
SIALW235601-1KG-K SIALW235601-20KG-K SIALW235601-8KG-K
p-Cymen, Sigma-Aldrich®
p-Cymen
Vzorec: C₁₀H₁₄
Teplota varu: 176 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –67,9 °C
Hustota: 0,8573 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 47 °C
Číslo MDL: MFCD00008893
Číslo CAS: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
OSN: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02792