Tlačiť
p-Cymen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
C121452-1L C121452-25ML C121452-4L
SIALC121452-1LEA 68.99 EUR
SIALC121452-1L SIALC121452-25ML SIALC121452-4L
p-Cymen, Sigma-Aldrich®
p-Cymen
Vzorec: C₁₀H₁₄
Teplota varu: 176 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –67,9 °C
Hustota: 0,8573 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 47 °C
Číslo MDL: MFCD00008893
Číslo CAS: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
OSN: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02792