Tlačiť
p-Xylen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
296333-100ML 296333-1L
SIAL296333-100MLEA 123.55 EUR
SIAL296333-100ML SIAL296333-1L
p-Xylen, Sigma-Aldrich®
p-Xylen
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
Teplota varu: 138,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 13 °C
Hustota: 1,096 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008556
Číslo CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
OSN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM