Tlačiť
2,5-Di-tert-butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: BHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
112976-1KG 112976-25G
SIAL112976-1KGEA 171.68 EUR
SIAL112976-1KG SIAL112976-25G
2,5-Di-tert-butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
Mw: 222.33
Teplota varu: 334
Teplota tavenia: 212
Hustota: 1.078 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008825
Číslo CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8