Tlačiť
2,5-Di-tert-butylhydroquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: BHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21762.0250 8.21762.1000
8.21762.0250EA 54.15 EUR
8.21762.0250 8.21762.1000
2,5-Di-tert-butylhydroquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
Mw: 222.33
Teplota varu: 334
Teplota tavenia: 212
Hustota: 1.078 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008825
Číslo CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 214 - 217 °C
Molar Mass 222.32 g/mol
Ignition Point 420 °C