Tlačiť
2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: BHQ
150840010 150840025
ACRO150840010EA 124.57 EUR
ACRO150840010 ACRO150840025
2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
Mw: 222.33
Teplota varu: 334
Teplota tavenia: 212…218 °C
Teplota vzplanutia: 216 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008825
Číslo CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 218 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +131° to +137° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)