4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
p-Phenylenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-benzene, p-Xylene-α,α'-diol
A14405.06
A14405.14
A14405.22
A14405.06EA
68.99
EUR
A14405.06
A14405.14
A14405.22
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥99%
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 589-29-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 117-121°
Boiling Point: 138-143°/1mm
MDL No.: MFCD00004665
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ Teplota varu: 138…143 °C (1 mmHg) Teplota tavenia: 117…121 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004665 Číslo CAS: 589-29-7 EINECS: 209-641-2 |