Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: p-Phenylenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-benzene, p-Xylene-α,α'-diol
105280500 105280100
ACRO105280500EA 398.32 EUR
ACRO105280500 ACRO105280100
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 99%
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Teplota varu: 138…143 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 116…119 °C
Číslo MDL: MFCD00004665
Číslo CAS: 589-29-7
EINECS: 209-641-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥98.5 %