Tlačiť
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
B23417.03 B23417.06 B23417.14
B23417.03EA 39.34 EUR
B23417.03 B23417.06 B23417.14
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥98%
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 626-18-6 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 154-159°/13mm MDL No.: MFCD00004649
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Mw: 138.17
Teplota varu: 154…159 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 56…60 °C
Hustota: 1.161 g/cm³ (18 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004649
Číslo CAS: 626-18-6
EINECS: 210-934-2