2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
B23008.03
B23008.06
B23008.14
B23008.03EA
58.48
EUR
B23008.03
B23008.06
B23008.14
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥97%
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 612-14-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 59-64°
Beilstein Reference: 508775
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ Mw: 138.17 Teplota varu: 291 Teplota tavenia: 59…64 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004626 Číslo CAS: 612-14-6 EINECS: 210-293-9 |