Tlačiť
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
180410025 180410100
ACRO180410025EA 116.96 EUR
ACRO180410025 ACRO180410100
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 97%
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Mw: 138.17
Teplota varu: 291 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 61…64 °C
Teplota vzplanutia: 145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004626
Číslo CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61.0 to 65.0 °C
GC ≥96.0 %