Tlačiť
4-Methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
127809-5G 127809-100G 127809-25G
SIAL127809-5GEA 57.76 EUR
SIAL127809-5G SIAL127809-100G SIAL127809-25G
4-Methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 217 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 59 °C
Hustota: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Číslo MDL: MFCD00004664
Číslo CAS: 589-18-4
EINECS: 209-639-1