Tlačiť
4-Methylbenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
155920250 155921000 155920050
ACRO155920250EA 62.58 EUR
ACRO155920250 ACRO155921000 ACRO155920050
4-Methylbenzyl alcohol 98%
4-Methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 217 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 56…61 °C
Hustota: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004664
Číslo CAS: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals or needles or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %