Tlačiť
4-Isopropylbenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Isopropylphenyl)methanol
187800250 187801000 187805000
ACRO187800250EA 42.12 EUR
ACRO187800250 ACRO187801000 ACRO187805000
4-Isopropylbenzyl alcohol 97%
4-Isopropylbenzyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Mw: 150.22
Teplota varu: 248 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 28 °C
Hustota: 0.98 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004663
Číslo CAS: 536-60-7
EINECS: 208-640-4
Merck Index: 13,02646
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %