Tlačiť
2-Methylbenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Hydroxymethyl)toluole, (2-Methylphenyl)methanol
A12696.09 A12696.18 A12696.30
A12696.09EA 52.55 EUR
A12696.09 A12696.18 A12696.30
2-Methylbenzyl alcohol ≥98%
2-Methylbenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 89-95-2 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5408 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 1929783 MDL No.: MFCD00004622
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 219 °C
Teplota tavenia: 33…37 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004622
Číslo CAS: 89-95-2
EINECS: 201-954-2