Tlačiť
4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
B21260.06 B21260.14 B21260.22
B21260.06EA 53.27 EUR
B21260.06 B21260.14 B21260.22
4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥98%
4-tert-Butylbenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 877-65-6 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Flash Point: 128°(262°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 139-140°/20mm Beilstein Reference: 1860665 MDL No.: MFCD00004662
Vzorec: C₁₁H₁₆O
Mw: 164.25
Teplota varu: 139…140 °C (20 mmHg)
Hustota: 0.928
Teplota vzplanutia: 128 °C (262 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004662
Číslo CAS: 877-65-6
EINECS: 212-894-1