Tlačiť
2,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D174602-100G D174602-5G
SIALD174602-100GEA 52.95 EUR
SIALD174602-100G SIALD174602-5G
2,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,5-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 212 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 75 °C
Hustota: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002237
Číslo CAS: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
OSN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215