Tlačiť
2,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxy-3-xylene, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Xylenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D174203-100ML D174203-25ML
SIALD174203-100MLEA 117.53 EUR
SIALD174203-100ML SIALD174203-25ML
2,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 210,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 25 °C
Hustota: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002233
Číslo CAS: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
OSN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215