Tlačiť
2,6-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, 2-Hydroxy-3-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W324906-10KG W324906-1KG W324906-5KG W324906-SAMPLE
SIALW324906-10KGEA 745.29 EUR
SIALW324906-10KG SIALW324906-1KG SIALW324906-5KG SIALW324906-SAMPLE
2,6-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 203 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 41…42 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002240
Číslo CAS: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
OSN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215