Tlačiť
3,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxy-2-xylene, 3,4-Dimethylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D175404-100G D175404-500G D175404-5G
SIALD175404-100GEA 52.55 EUR
SIALD175404-100G SIALD175404-500G SIALD175404-5G
3,4-Xylenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 227 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 62…65 °C
Hustota: 1,023 g/cm³ (17 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002304
Číslo CAS: 95-65-8
EINECS: 202-439-5
OSN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215