Tlačiť
2,3-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Dimethylphenol, 3-Hydroxy-2-xylene, 3-Hydroxy-o-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D174009-100G D174009-500G
SIALD174009-100GEA 156.04 EUR
SIALD174009-100G SIALD174009-500G
2,3-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
Teplota varu: 217 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 75 °C
Hustota: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00002227
Číslo CAS: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
OSN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215