Tlačiť
3-Furoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
163392-25G 163392-5G
SIAL163392-25GEA 340.88 EUR
SIAL163392-25G SIAL163392-5G
3-Furoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Furoic acid
Vzorec: C₅H₄O₃
Mw: 112.08
Číslo MDL: MFCD00005350
Číslo CAS: 488-93-7
EINECS: 207-689-9