Tlačiť
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
294160250 294161000
ACRO294160250EA 93.33 EUR
ACRO294160250 ACRO294161000
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Vzorec: C₁₅H₂₄O₂
Mw: 236.35
Teplota varu: 135…140 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 103…106 °C
Číslo MDL: MFCD00008824
Číslo CAS: 489-01-0
EINECS: 207-693-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
GC ≥96.0 %