Tlačiť
2,6-Dimethylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D146404-100G D146404-25G
SIALD146404-100GEA 223.83 EUR
SIALD146404-100G SIALD146404-25G
2,6-Dimethylanisole, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylanisole
Vzorec: C₉H₁₂O
Teplota varu: 182 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008380
Číslo CAS: 1004-66-6
EINECS: 213-723-3