Tlačiť
2-Nitro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
N28353-100G N28353-5G
SIALN28353-100GEA 59.37 EUR
SIALN28353-100G SIALN28353-5G
2-Nitro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: ∼225 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 14…16 °C
Hustota: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007181
Číslo CAS: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
OSN: 1665
ADR: 6.1,II