Tlačiť
3,5-Xylidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
137863-100ML 137863-500ML
SIAL137863-100MLEA 59.77 EUR
SIAL137863-100ML SIAL137863-500ML
3,5-Xylidine, Sigma-Aldrich®
3,5-Xylidine
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 220 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9,8 °C
Hustota: 0,9706 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007813
Číslo CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
OSN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217