Tlačiť
2,3-Dimethylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
D145807-100G D145807-500G
SIALD145807-100GEA 63.38 EUR
SIALD145807-100G SIALD145807-500G
2,3-Dimethylaniline, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 222 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007732
Číslo CAS: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
OSN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217