Tlačiť
4-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Aminomethyl)toluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
M31201-100G M31201-25G
SIALM31201-100GEA 363.42 EUR
SIALM31201-100G SIALM31201-25G
4-Methylbenzylamine, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Mw: 121.18
Teplota varu: 195
Teplota tavenia: 20…21 °C
Hustota: 0.952 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008123
Číslo CAS: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
OSN: 2735
ADR: 8 III