Tlačiť
4-Methylbenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Aminomethyl)toluene
126400250 126401000 126400050
ACRO126400250EA 98.28 EUR
ACRO126400250 ACRO126401000 ACRO126400050
4-Methylbenzylamine 98%
4-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 195 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 13 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008123
Číslo CAS: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %