Tlačiť
3-Methylbenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
L04922.03 L04922.06
L04922.03EA 44.12 EUR
L04922.03 L04922.06
3-Methylbenzylamine 98%
3-Methylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 100-81-2 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 507474 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008118
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 203…205 °C
Hustota: 0,960
Teplota vzplanutia: 80 °C (176 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008118
Číslo CAS: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
OSN: 2735
ADR: 8,III