Tlačiť
3-Methylbenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
155480010 155480050 155480250
ACRO155480010EA 30.85 EUR
ACRO155480010 ACRO155480050 ACRO155480250
3-Methylbenzylamine 98%
3-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 202…205 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,966 g/cm³
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008118
Číslo CAS: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %