Tlačiť
2-Methylbenzylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
L05243.03 L05243.06 L05243.14
L05243.03EA 43.72 EUR
L05243.03 L05243.06 L05243.14
2-Methylbenzylamine 98%
2-Methylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 89-93-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1099406 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008112
Vzorec: C₈H₁₁N
Teplota varu: 198…200 °C
Teplota tavenia: < 0 °C
Hustota: 0,979
Teplota vzplanutia: 83 °C (181 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008112
Číslo CAS: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
OSN: 2735
ADR: 8,III