Tlačiť
2-Methylbenzylamine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
155630050 155630250
ACRO155630050EA 129.96 EUR
ACRO155630050 ACRO155630250
2-Methylbenzylamine 96%
2-Methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₁N
Mw: 121.18
Teplota varu: 196…197 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: < 0 °C
Hustota: 0.97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008112
Číslo CAS: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
OSN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure