2,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Isocyanato-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Xylyl isocyanate
L15999.03
L15999.06
L15999.03EA
33.61
EUR
L15999.03
L15999.06
2,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
2,5-Dimethylphenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 40397-98-6
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5315
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1100841
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013854
Vzorec:
C₉H₉NO Mw: 147.18 Teplota varu: 210 °C Hustota: 1.043 Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00013854 Číslo CAS: 40397-98-6 OSN: 2206 ADR: 6.1 II |