Tlačiť
2,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Isocyanato-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Xylyl isocyanate
L15999.03 L15999.06
L15999.03EA 33.61 EUR
L15999.03 L15999.06
2,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
2,5-Dimethylphenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 40397-98-6 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5315 Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 1100841 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013854
Vzorec: C₉H₉NO
Mw: 147.18
Teplota varu: 210 °C
Hustota: 1.043
Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013854
Číslo CAS: 40397-98-6
OSN: 2206
ADR: 6.1 II