Tlačiť
3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11698.03 L11698.06
L11698.03EA 38.83 EUR
L11698.03 L11698.06
3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 54132-75-1 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5280 Boiling Point: 205° Beilstein Reference: 774958 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013868
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 205 °C
Hustota: 1,045
Teplota vzplanutia: 83 °C (181 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013868
Číslo CAS: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
OSN: 2206
ADR: 6.1,II