Tlačiť
2,4-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Xylyl isocyanate, 1-Isocyanato-2,4-dimethylbenzene
L11126.03 L11126.06
L11126.03EA 37.81 EUR
L11126.03 L11126.06
2,4-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
2,4-Dimethylphenyl isocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 51163-29-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5350 Boiling Point: 114-115°/2mm Beilstein Reference: 386756 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013853
Vzorec: C₉H₉NO
Mw: 147.18
Teplota varu: 114…115 °C (2 mmHg)
Hustota: 1.041
Teplota vzplanutia: 87 °C (188 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013853
Číslo CAS: 51163-29-2
OSN: 2206
ADR: 6.1 II