Tlačiť
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,6-Diisopropylphenylisocyanate
L10613.06 L10613.14 L10613.03
L10613.06EA 103.49 EUR
L10613.06 L10613.14 L10613.03
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate ≥94%
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Purity: 94% CAS No.: 28178-42-9 Molecular Formula: C13H17NO Formula Weight: 203.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5180 Boiling Point: 116-117°/10mm Beilstein Reference: 2645721 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00008882
Vzorec: C₁₃H₁₇NO
Teplota varu: 116…117 °C (10 mmHg)
Hustota: 0,951
Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F)
Číslo MDL: MFCD00008882
Číslo CAS: 28178-42-9
EINECS: 248-885-4
OSN: 2206
ADR: 6.1,II