2,6-Diisopropylphenyl isocyanate ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,6-Diisopropylphenylisocyanate
L10613.06
L10613.14
L10613.03
L10613.06EA
103.49
EUR
L10613.06
L10613.14
L10613.03
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate ≥94%
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Purity: 94%
CAS No.: 28178-42-9
Molecular Formula: C13H17NO
Formula Weight: 203.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 116-117°/10mm
Beilstein Reference: 2645721
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00008882
Vzorec:
C₁₃H₁₇NO Teplota varu: 116…117 °C (10 mmHg) Hustota: 0,951 Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00008882 Číslo CAS: 28178-42-9 EINECS: 248-885-4 OSN: 2206 ADR: 6.1,II |