2,3-Dimethylphenyl isocyanate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Isocyanato-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylyl isocyanate
L10225.06
L10225.03
L10225.06EA
123.14
EUR
L10225.06
L10225.03
2,3-Dimethylphenyl isocyanate ≥99%
2,3-Dimethylphenyl isocyanate
Purity: 99%
CAS No.: 1591-99-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Pungent
Boiling Point: 104-105°/50mm
Beilstein Reference: 6313438
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013851
Vzorec:
C₉H₉NO Teplota varu: 104…105 °C (50 mmHg) Hustota: 1,059 Teplota vzplanutia: 92 °C (197 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00013851 Číslo CAS: 1591-99-7 OSN: 2206 ADR: 6.1,II |