Tlačiť
2,3-Dimethylphenyl isocyanate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Isocyanato-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylyl isocyanate
L10225.06 L10225.03
L10225.06EA 123.14 EUR
L10225.06 L10225.03
2,3-Dimethylphenyl isocyanate ≥99%
2,3-Dimethylphenyl isocyanate
Purity: 99% CAS No.: 1591-99-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5400 Odour: Pungent Boiling Point: 104-105°/50mm Beilstein Reference: 6313438 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013851
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 104…105 °C (50 mmHg)
Hustota: 1,059
Teplota vzplanutia: 92 °C (197 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013851
Číslo CAS: 1591-99-7
OSN: 2206
ADR: 6.1,II