Tlačiť
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 Activated Spherical Carbon
Dodávateľ: Avantor
7575-07EA 409.95 EUR
7575-07 7575-06
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 Activated Spherical Carbon
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP nebo skleněné kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
  • Zpracování pomocí vakua, pozitivního přetlaku nebo centrifugace
Obecné aplikace: Extrakce a purifikace organických sloučenin, např. akrylamidu a dalších polárních sloučenin.