Tlačiť
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Alumina Neutral
Dodávateľ: Avantor
7214-03EA 245.09 EUR
7214-03 7214-04
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Alumina Neutral
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP nebo skleněné kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
  • Zpracování pomocí vakua, pozitivního přetlaku nebo centrifugace
Obecné aplikace: Slabě až středně polární sloučeniny.
Tyto SPE kolony je možné použít pro absorpční aplikace.