Tlačiť
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Quaternary Amine
Dodávateľ: Avantor
7091-01EA 408.74 EUR
7091-01 7091-03 7091-07
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Quaternary Amine
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
  • Zpracování pomocí vakua, pozitivního přetlaku nebo centrifugace
Obecné aplikace: Iontové, kyselé analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro silné aniontové výměny.