Tlačiť
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Aromatic Sulphonic Acid
Dodávateľ: Avantor
7090-03EA 452.63 EUR
7090-03 7090-07 7090-01
Kolony SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Aromatic Sulphonic Acid
Kolony chromatografické
Kolony BAKERBOND spe™ jsou jednorázové předplněné PP kolony s vysokokapacitním sorbentem ve dvou 20 µm PE fritách.
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční objem sloučenin z roztoku vzorku v rozmezí od několika set µl až po 1 L
  • Zpracování pomocí vakua, pozitivního přetlaku nebo centrifugace
Obecné aplikace: Iontové, zásadité analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro silné kationtové výměny.
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable
S navazanou skupinou No