Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
A10508.06 A10508.14 A10508.22
A10508.06EA 31.48 EUR
A10508.06 A10508.14 A10508.22
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 349-95-1 Molecular Formula: C8H7F3O Formula Weight: 176.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4590 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 78-80°/4mm Beilstein Reference: 1450174 MDL No.: MFCD00004661
Vzorec: C₈H₇F₃O
Mw: 176.14
Teplota varu: 78…80 °C (4 mmHg)
Teplota tavenia: 18…20 °C
Hustota: 1.288
Teplota vzplanutia: 100 °C (212 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004661
Číslo CAS: 349-95-1
EINECS: 206-494-6