Tlačiť
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
185690100 185690500
ACRO185690100EA 45.26 EUR
ACRO185690100 ACRO185690500
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Vzorec: C₈H₅F₆N
Mw: 229.12
Teplota varu: 85 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 3
Hustota: 1.47 g/cm³
Teplota vzplanutia: 83
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000394
Číslo CAS: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.0 %