α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
L14706.03
L14706.06
L14706.14
L14706.03EA
51.74
EUR
L14706.03
L14706.06
L14706.14
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine ≥99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Purity: 99%
CAS No.: 328-93-8
Molecular Formula: C8H5F6N
Formula Weight: 229.13
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4338
Odour: Recognizable
Boiling Point: 70-71°/15mm
Beilstein Reference: 2653046
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00074940
Vzorec:
C₈H₅F₆N Teplota varu: 70…71 °C (15 mmHg) Hustota: 1,467 Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00074940 Číslo CAS: 328-93-8 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |