Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
468517-1G 468517-5G
SIAL468517-1GEA 41.26 EUR
SIAL468517-1G SIAL468517-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₉H₃F₆NS
Mw: 271.19
Teplota varu: 94…95 °C (19 mmHg)
Hustota: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00040838
Číslo CAS: 23165-29-9