3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B20206.03
B20206.06
B20206.14
B20206.03EA
43.66
EUR
B20206.03
B20206.06
B20206.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 23165-29-9
Molecular Formula: C9H3F6NS
Formula Weight: 271.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.500
Odour: Irritating
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 2990816
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040838
Vzorec:
C₉H₃F₆NS Mw: 271.19 Teplota varu: 109…110 °C (35 mmHg) Hustota: 1.485 Teplota vzplanutia: 108 °C (226 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040838 Číslo CAS: 23165-29-9 ADR: 8 III |