Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-isothiocyanatobenzene, 1-Isothiocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
319520010 319520050
ACRO319520010EA 45.26 EUR
ACRO319520010 ACRO319520050
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 99+%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₉H₃F₆NS
Mw: 271.19
Teplota varu: 63 °C (1.5 mmHg)
Hustota: 1.485 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040838
Číslo CAS: 23165-29-9
OSN: 1760
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %