Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11325.06 A11325.14 A11325.22
A11325.06EA 70.1 EUR
A11325.06 A11325.14 A11325.22
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 725-89-3 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2058600
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
Mw: 258.12
Teplota varu: 260
Teplota tavenia: 140…144 °C
Hustota: 1.420
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000388
Číslo CAS: 725-89-3
EINECS: 211-970-1