Tlačiť
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
233196-1G 233196-5G
SIAL233196-1GEA 44.46 EUR
SIAL233196-1G SIAL233196-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
Mw: 258.12
Teplota varu: 260
Teplota tavenia: 138…139 °C
Číslo MDL: MFCD00000376
Číslo CAS: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1